Learn More
3-Nitropyridine, TRC
Code produit 30470295
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30470295 100 mg
30469871 2.5 g
30464540 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30470295 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN519900100MG
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2530-26-9
Formule moléculaire C5 H4 N2 O2
Poids moléculaire (g/mol) 124.1
Synonyme Pyridine, 3-nitro-, 3-Nitropyridine, 5-Nitropyridine
Nom IUPAC 3-nitropyridine
SMILES [O-][N+](=O)c1cccnc1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Nitropyridine
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C5H4N2O2/c8-7(9)5-2-1-3-6-4-5/h1-4H
Poids de la formule 124.0273