Learn More
Acide 3-nitrosalicylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10431674 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10431674 5 g 5g
10112874 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10431674 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 399820050
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 85-38-1 | C7H5NO5 | 183.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 85-38-1
Formule moléculaire C7H5NO5
Poids moléculaire (g/mol) 183.12
Clé InChI WWWFHFGUOIQNJC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-nitrosalicylic acid, 2-hydroxy-3-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 2-hydroxy-3-nitro, salicylic acid, 3-nitro, 2-hydroxy-3-nitro-benzoic acid, 3-nitro-salicylsaure, 3-nitrosalicyclic acid, wln: wnr bq cvq, acmc-209q5q
CID PubChem 6807
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Nitrosalicylic acid
Point de fusion 142°C to 147°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire O2NC6H3(OH)COOH
Quantité 5 g
Merck Index 15,6717
Poids de la formule 183.12
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Nitrosalicylic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.