Learn More
Ester méthylique de l'acide 3-nitrosalicylique, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 3-Nitrosalicylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 22621-41-6 |
| Formule moléculaire | C8H7NO5 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 2-(Methoxycarbonyl)-6-nitrophenol, 2-Hydroxy-3-nitrobenzoic Acid Methyl Ester, 3-Nitrosalicylic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Hydroxy-3-nitrobenzoate, Methyl 3-Nitrosalicylate |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H7NO5/c1-14-8(11)5-3-2-4-6(7(5)10)9(12)13/h2-4,10H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cccc(c1O)[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | 2-hydroxy-3-nitrobenzoate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 197.14 |
| Poids de la formule | 197.0324 |