Learn More
Ester méthylique de l'acide 3-nitrosalicylique, TRC
Code produit 30468086
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30468086 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30468086 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN520905250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Nitrosalicylic Acid Methyl Ester
CAS 22621-41-6
Formule moléculaire C8H7NO5
Quantité 250 mg
Synonyme 2-(Methoxycarbonyl)-6-nitrophenol, 2-Hydroxy-3-nitrobenzoic Acid Methyl Ester, 3-Nitrosalicylic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Hydroxy-3-nitrobenzoate, Methyl 3-Nitrosalicylate
Formule InChI InChI=1S/C8H7NO5/c1-14-8(11)5-3-2-4-6(7(5)10)9(12)13/h2-4,10H,1H3
SMILES COC(=O)c1cccc(c1O)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 2-hydroxy-3-nitrobenzoate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 197.14
Poids de la formule 197.0324