Learn More
3-[Nitroso(benzyloxy)amino]-N-[(benzyloxy)carbonyl]-D,L-alanine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-[Nitroso(benzyloxy)amino]-N-[(benzyloxy)carbonyl]-D,L-alanine |
| CAS | 1286490-16-1 |
| Formule moléculaire | C18H19N3O6 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 3-[Nitroso(phenylmethoxy)amino]-N-[(phenylmethoxy)carbonyl]alanine |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H19N3O6/c22-17(23)16(19-18(24)26-12-14-7-3-1-4-8-14)11-21(20-25)27-13-15-9-5-2-6-10-15/h1-10,16H,11-13H2,(H,19,24)(H,22,23) |
| SMILES | O=NN(CC(C(O)=O)NC(OCC1=CC=CC=C1)=O)OCC2=CC=CC=C2 |
| Nom IUPAC | acide 3-((benzyloxy)(nitroso)amino)-2-(((benzyloxy)carbonyl)amino)propanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 373.36 |
| Poids de la formule | 373.13 |