Learn More
3-nitrostyrène, 97 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10444585 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10444585 10 g Flacon en verre 10g
10173510 2.5 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10444585 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 128990100
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 586-39-0 | C8H7NO2 | 149.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 586-39-0
Formule moléculaire C8H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 149.15
Numéro MDL MFCD00007276
Clé InChI SYZVQXIUVGKCBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-nitrostyrene, 1-nitro-3-vinylbenzene, m-nitrostyrene, benzene, 1-ethenyl-3-nitro, styrene, m-nitro, 1-nitro-3-vinyl-benzene, 3-nitrophenyl ethene, b-nitrostyrene, m-vinylnitrobenzene, 3-ethenylnitrobenzene
CID PubChem 68514
Nom IUPAC 1-éthényl-3-nitrobenzène
SMILES C=CC1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Nitrostyrene
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -5°C
Couleur Blanc
Densité 1.0700g/mL
Point d’éclair 107°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2C=CHC6H4NO2
Indice de réfraction 1.5820 to 1.584
Quantité 10 g
Beilstein 05, 478
Gravité spécifique 1.07
Stabilisateur approx. 0.1% 3, 5-di-tert-butylcatechol
Poids de la formule 149.15
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre ou aiguilles
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Nitrostyrene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.