Learn More
3-nitrothiobenzamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15488677
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15488677 5 g 5g
15478677 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15488677 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52152.06
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 70102-34-0 | C7H6N2O2S | 182.197 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 70102-34-0
Formule moléculaire C7H6N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 182.197
Numéro MDL MFCD09757586
Clé InChI HDQCHDWHHGEXQE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-nitrobenzene-1-carbothioamide, 3-nitrothiobenzamide, 3-nitrobenzothioamide, 3-nitro-thiobenzamide, 3-nitrobenzenethioamide, 3-nitro-thio-benzamide, benzenecarbothioamide, 3-nitro
CID PubChem 12668182
Nom IUPAC 3-nitrobenzènecarbothioamide
SMILES C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C(=S)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Nitrothiobenzamide
Quantité 5 g
Poids de la formule 182.2
Pourcentage de pureté 97%