Learn More
3-nitrotoluène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10563291 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
500mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10563291 5 mL Flacon en verre 5mL
10157953 500 mL Flacon en verre 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10563291 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 129040050
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 99-08-1 | C7H7NO2 | 137.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-08-1
Formule moléculaire C7H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 137.14
Numéro MDL MFCD00007265
Clé InChI QZYHIOPPLUPUJF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-nitrotoluene, m-nitrotoluene, 3-nitrotoluol, benzene, 1-methyl-3-nitro, m-methylnitrobenzene, toluene, m-nitro, meta-nitrotoluol, 3-methylnitrobenzene, m-nitrotoluol, nitrotoluene, m
CID PubChem 7422
ChEBI CHEBI:39931
Nom IUPAC 1-méthyl-3-nitrobenzène
SMILES CC1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Nitrotoluene
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 15°C to 16°C
Couleur Marron-jaune à vert-jaune
Densité 1.1500g/mL
Point d’ébullition 230°C to 231°C
Point d’éclair 101°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H4NO2
Indice de réfraction 1.5450 to 1.547
Quantité 5 mL
Beilstein 05, 321
Merck Index 15, 6737
Gravité spécifique 1.15
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and benzene,miscible with ether
Poids de la formule 137.14
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Nitrotoluene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.