Learn More
3-O-[2-acétamido-2-désoxy-β-D-glucopyranosyl]-D-mannopyranose, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-O-[2-Acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranosyl]-D-mannopyranose |
| CAS | 210036-24-1 |
| Formule moléculaire | C14 H25 N O11 |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | D-Mannopyranose, 3-O-[2-(acetylamino)-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl]-, 3-O-[2-(Acetylamino)-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl]-D-mannopyranose, 3-O-[2-Acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl]-D-mannopyranose, 3-O-[2-Acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl]-D-mannose |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H25NO11/c1-4(18)15-7-10(21)8(19)5(2-16)25-14(7)26-12-9(20)6(3-17)24-13(23)11(12)22/h5-14,16-17,19-23H,2-3H2,1H3,(H,15,18)/t5-,6-,7-,8-,9-,10-,11+,12+,13?,14+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1O[C@@H]2[C@H](O)C(O)O[C@H](CO)[C@H]2O |
| Nom IUPAC | N-[(2S,3R,4R,5S,6R)-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)-2-[(3S,4S,5R,6R)-2,3,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-4-il]oxioxan-3-il]acetamida |
| Poids moléculaire (g/mol) | 383.35 |
| Poids de la formule | 383.1428 |