Learn More
3-O-benzoyle-4,6-O-isopropylidène-D-glucal, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15485506
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15485506 250 mg 250mg
15416618 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15485506 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60142.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58871-20-8
Formule moléculaire C16H18O5
Poids moléculaire (g/mol) 290.32
Numéro MDL MFCD22988992
Clé InChI RADJUQJHMUFUJI-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 3-o-benzoyl-4,6-o-isopropylidene-d-glucal, 4ar,8r,8as-2,2-dimethyl-4h,4ah,8h,8ah-pyrano 3,2-d 1,3 dioxin-8-yl benzoate
CID PubChem 92135621
Nom IUPAC 2,2-dimethyl-2H,4H,4aH,8H,8aH-pyrano[3,2-d][1,3]dioxin-8-yl benzoate
SMILES CC1(C)OCC2OC=CC(OC(=O)C3=CC=CC=C3)C2O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-O-Benzoyl-4,6-O-isopropylidene-D-glucal
Quantité 250 mg
Poids de la formule 290.31
Pourcentage de pureté 97%