Learn More
3-O-Benzyl-1,2,4,6-tétra-O-acétyl-α-D-mannopyranose, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-O-Benzyl-1,2,4,6-tetra-O-acetyl-a-D-mannopyranose |
| CAS | 65827-58-9 |
| Formule moléculaire | C21 H26 O10 |
| Quantité | 200 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H26O10/c1-12(22)26-11-17-18(28-13(2)23)19(27-10-16-8-6-5-7-9-16)20(29-14(3)24)21(31-17)30-15(4)25/h5-9,17-21H,10-11H2,1-4H3/t17-,18-,19+,20+,21+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H](OCc2ccccc2)[C@@H]1OC(=O)C |
| Nom IUPAC | [(2R,3R,4S,5S,6R)-3,5,6-triacétyloxy-4-phénylméthoxyoxan-2-yl]acétate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 438.43 |
| Poids de la formule | 438.1526 |