Learn More
3-O-benzyle-1,2 :5,6-di-O-isopropylidène-alpha-D-glucofuranose, 97 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Un dérivé du glucofuranose.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme.
Remarques
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 3-O-Benzyl-1,2:5,6-di-O-isopropylidene-alpha-D-glucofuranose |
| Couleur | Incolore à jaune |
| Densité | 1.094 |
| Point d’ébullition | 140°C to 142°C |
| Indice de réfraction | 1.4925 |
| Quantité | 5 g |
| Informations sur la solubilité | Soluble in chloroform |
| Rotation optique | −30° (c=1 in Ethanol) |
| Poids de la formule | 350.41 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
| Show More |