Learn More
3-O-benzyle-1,2 :5,6-di-O-isopropylidène-alpha-D-glucofuranose, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 15490607
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15490607 500 mg 500mg
15470607 1 g 1g
15480607 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15490607 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J66578.ME
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18685-18-2
Formule moléculaire C19H26O6
Poids moléculaire (g/mol) 350.411
Numéro MDL MFCD00269929
Clé InChI ZHFVGOMEUGAIJX-QTPCEWDRSA-N
Synonyme 3-o-benzyl-1,2:5,6-di-o-isopropylidene-, a-d-glucofuranose, 1,2:5,6-bis-o-1-methylethylidene-3-o-phenylmethyl-, 4-3ar,5r,6as-6-benzyloxy-2,2-dimethyl-tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-5-yl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
CID PubChem 45038272
Nom IUPAC (3aR,5R,6aS)-5-(2,2-diméthyl-1,3-dioxolan-4-yl)-2,2-diméthyl-6-phénylméthoxy-3,5,6,6aa-tétrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxole
SMILES CC1(OCC(O1)C2C(C3C(O2)OC(O3)(C)C)OCC4=CC=CC=C4)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-O-Benzyl-1,2:5,6-di-O-isopropylidene-alpha-D-glucofuranose
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.094
Point d’ébullition 140°C to 142°C
Indice de réfraction 1.4925
Quantité 500 mg
Rotation optique −30° (c=1 in Ethanol)
Poids de la formule 350.41
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Huile