Learn More
3-O-Benzyl-1,2:5,6-Di-O-isopropylidène-Alpha-D-glucofuranose, TRC
Product Code. 30178968
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30178968 1 g 1g
30178948 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30178968 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB2760001G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 18685-18-2
Formule moléculaire C19 H26 O6
Poids moléculaire (g/mol) 350.41
Synonyme α-D-Glucofuranose, 1,2:5,6-bis-O-(1-methylethylidene)-3-O-(phenylmethyl)-, D-Glucose, 3-O-benzyl-1,2:5,6-di-O-isopropylidene- (6CI), Glucofuranose, 3-O-benzyl-1,2:5,6-di-O-isopropylidene- (7CI), Glucofuranose, 3-O-benzyl-1,2:5,6-di-O-isopropylidene-, α-D- (8CI), 1,2:5,6-Bis-O-(1-methylethylidene)-3-O-(phenylmethyl)-α-D-glucofuranose, Furo[2,3-d]-1,3-dioxole, α-D-glucofuranose deriv., 3-O-Benzyl-1,2:5,6-di-O-isopropylidene-α-D-glucofuranose, NSC 56267, 3-O-Benzyl-1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-α-D-glucofuranose
Nom IUPAC (3aR,5R,6S,6aR)-5-[(4R)-2,2-diméthyl-1,3-dioxolan-4-yl]-2,2-diméthyl-6-phénylméthoxy-3a,5,6,6a-tétrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxole
SMILES CC1(C)OC[C@@H](O1)[C@H]2O[C@@H]3OC(C)(C)O[C@@H]3[C@H]2OCc4ccccc4
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-O-Benzyl-1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-a-D-glucofuranose
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C19H26O6/c1-18(2)21-11-13(23-18)14-15(20-10-12-8-6-5-7-9-12)16-17(22-14)25-19(3,4)24-16/h5-9,13-17H,10-11H2,1-4H3/t13-,14-,15+,16-,17-/m1/s1
Poids de la formule 350.1729