Learn More
3-O-Benzyl estratétraénol, TRC
Code produit 30331769
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30331769 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30331769 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB27648525MG
 Article restreint
Expédition estimée: 01-10-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-O-Benzyl Estratetraenol
CAS 23880-57-1
Formule moléculaire C25H28O
Quantité 25 mg
Synonyme 3-(Phenylmethoxy)-estra-1,3,5(10),16-tetraene, 3-(Benzyloxy)-estra-1,3,5(10),16-tetraene
Formule InChI InChI=1S/C25H28O/c1-25-14-5-8-24(25)23-11-9-19-16-20(10-12-21(19)22(23)13-15-25)26-17-18-6-3-2-4-7-18/h2-7,10,12,14,16,22-24H,8-9,11,13,15,17H2,1H3/t22-,23-,24+,25+/m1/s1
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(OCc5ccccc5)ccc34)[C@@H]1CC=C2
Nom IUPAC (8S,9S,13R,14S)-13-méthyl-3-phénylméthoxy-6,7,8,9,11,12,14,15-octahydrocyclopenta[a]phénanthrène
Poids moléculaire (g/mol) 344.49
Poids de la formule 344.214