Learn More
Acide ascorbique 3-O-Éthyl-L, TRC
Code produit 30377971
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30377971 100 mg
30375961 50 mg
30385123 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30377971 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE922013100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 14-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86404-04-8
Formule moléculaire C8H12O6
Poids moléculaire (g/mol) 204.18
SMILES CCOC1=C(O)C(=O)O[C@@H]1[C@@H](O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-O-Ethyl-L-ascorbic Acid
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H12O6/c1-2-13-7-5(11)8(12)14-6(7)4(10)3-9/h4,6,9-11H,2-3H2,1H3/t4-,6+/m0/s1
Poids de la formule 204.0634
Pourcentage de pureté >95%