Learn More
3-(o-Hydroxyphenyl)-5-phenyl-2-cyclohexen-1-one, TRC
Code produit 30392447
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30392447 1 g
30399034 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30392447 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH9494351G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15156-56-6
Formule moléculaire C18 H16 O2
Poids moléculaire (g/mol) 264.32
Synonyme 2-Cyclohexen-1-one, 3-(2-hydroxyphenyl)-5-phenyl-, 2-Cyclohexen-1-one, 3-(o-hydroxyphenyl)-5-phenyl- (8CI), 3-(2-Hydroxyphenyl)-5-phenyl-2-cyclohexen-1-one, (5RS)-3-(2-Hydroxyphenyl)-5-phenylcyclohex-2-enone, 3-(o-hydroxyphenyl)-5-phenyl-2-cyclohexen-1-one
Nom IUPAC 3-(2-hydroxyphenyl)-5-phenylcyclohex-2-en-1-one
SMILES Oc1ccccc1C2=CC(=O)CC(C2)c3ccccc3
Spécification
Nom chimique ou matériau (5RS)-3-(2-Hydroxyphenyl)-5-phenylcyclohex-2-enone
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C18H16O2/c19-16-11-14(13-6-2-1-3-7-13)10-15(12-16)17-8-4-5-9-18(17)20/h1-9,12,14,20H,10-11H2
Poids de la formule 264.115
Pourcentage de pureté >95%