Learn More
3-O-Méthyl Colterol-d9, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-O-Methyl Colterol-d9 |
| CAS | 1346599-83-4 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C13H12D9NO3 |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | α-[[(1,1-Dimethylethyl-d9)amino]methyl]-4-hydroxy-3-methoxybenzenemethanol, N-(tert-Butyl-d9)metarterenol, (+/-)-[(tert-Butyl-d9)amino]methyl]-3-methoxy-4- hydroxybenzyl αlcohol |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H21NO3/c1-13(2,3)14-8-11(16)9-5-6-10(15)12(7-9)17-4/h5-7,11,14-16H,8H2,1-4H3/i1D3,2D3,3D3 |
| SMILES | OC1=C(OC)C=C(C(CNC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])O)C=C1 |
| Nom IUPAC | 4-(1-hydroxy-2-((2-(méthyl-d3)propan-2-yl-1,1,1,3,3,3-d6)amino)éthyl)-2-méthoxyphénol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 248.37 |
| Afficher plus |