Learn More
3-O-méthyl-D-glucose, poudre cristalline, MP Biomedicals
Code produit 11462372 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11462372 5 g -
11482372 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11462372 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215165105
Identifiants chimiques
CAS 13224-94-7
Formule moléculaire C7H14O6
Poids moléculaire (g/mol) 194.18
Numéro MDL MFCD00063266
Clé InChI SCBBSJMAPKXHAH-OVHBTUCOSA-N
Synonyme 3-o-methyl-alpha-d-glucopyranose, 3-o-methyl-a-d-glucopyranose, 2s,3r,4s,5r,6r-6-hydroxymethyl-4-methoxytetrahydro-2h-pyran-2,3,5-triol, 2s,3r,4s,5r,6r-6-hydroxymethyl-4-methoxyoxane-2,3,5-triol, 3-o-methyl-, a-d-glucopyranose, 3-o-methyl-alpha-d-glucose, a-d-glucopyranose,3-o-methyl, alpha-d-glucopyranose, 3-o-methyl, 3-o-methyl-d-glucopyranose
CID PubChem 83246
Nom IUPAC (2S,3R,4S,5R,6R)-6-(hydroxyméthyl)-4-méthoxyoxane-2,3,5-triol
SMILES CO[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)O[C@H](CO)[C@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-O-methyl-D-glucose
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Poids de la formule 194.2
Forme physique Powder