Learn More
3-O-Methyl-L-DOPA Monohydrate, TRC
Code produit 30007933
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30007933 50 mg 50mg
30005740 25 mg 25mg
30007557 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30007933 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM30381550MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 200630-46-2
Formule moléculaire C10 H13 N O4 . H2 O
Poids moléculaire (g/mol) 229.23
Synonyme L-Tyrosine, 3-methoxy-, monohydrate (9CI), 3-Methoxy-L-tyrosine monohydrate, 3-Methoxy-4-hydroxy-L-phenylalanine monohydrate, 3-O-Methyl-L-DOPA monohydrate, L-4-Hydroxy-3-methoxyphenylalanine monohydrate, (2S)-2-Amino-3-(4-hydroxy-3-methoxy-phenyl)propanoic acid hydrate (1:1)
Nom IUPAC (2S)-2-amino-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propanoic acid;hydrate
SMILES O.COc1cc(C[C@H](N)C(=O)O)ccc1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-O-Methyl-L-DOPA Monohydrate
Formule InChI InChI=1S/C10H13NO4.H2O/c1-15-9-5-6(2-3-8(9)12)4-7(11)10(13)14;/h2-3,5,7,12H,4,11H2,1H3,(H,13,14);1H2/t7-;/m0./s1
Quantité 50 mg
Poids de la formule 229.095
Conditions d’expédition Room Temperature