Learn More
3-O-tert-Butyldiméthylsilyl-4,6-O-(4-méthoxybenzylidène)-D-glucal, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15466106
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15466106 1 g 1g
15476106 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15466106 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60924.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 384346-91-2
Formule moléculaire C20H30O5Si
Poids moléculaire (g/mol) 378.54
Numéro MDL MFCD01863523
Clé InChI ZTRSSQRWGPRALW-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 3-o-tert-butyldimethylsilyl-4,6-o-4-methoxybenzylidene-d-glucal, 4ar,8r,8ar-2-4-methoxyphenyl-2h,4h,4ah,8h,8ah-pyrano 3,2-d 1,3 dioxin-8-yl oxy tert-butyl dimethylsilane
CID PubChem 71311532
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C1OCC2OC=CC(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)C2O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-O-tert-Butyldimethylsilyl-4,6-O-(4-methoxybenzylidene)-D-glucal
Quantité 1 g
Nom IUPAC tert-butyl({[2-(4-méthoxyphényle)-2H,4H,4aH,8H,8aH-pyrano[3,2-d][1,3]dioxin-8-yl]oxy})diméthylesilane
Poids de la formule 378.53
Pourcentage de pureté 97%