Learn More
3-(Oct-2-en-1-yl)dihydrofuran-2,5-dione, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30980150
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30980150 1 kg
30979084 100 g
30977063 25 g
30980110 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30980150 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD008232341000g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Oct-2-en-1-yl)dihydrofuran-2,5-dione
CAS 42482-06-4
Formule moléculaire C12H18O3
Numéro MDL MFCD00047133
Quantité 1 kg
SMILES CCCCC/C=C/CC1CC(OC1=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 210.27
Pourcentage de pureté 98%