Learn More
3-octen-2-one, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Octen-2-one |
| Densité | 0.85 |
| Point d’ébullition | 60°C (16 mmHg) |
| Point d’éclair | 54°C (129°F) |
| Odeur | Pleasant |
| Indice de réfraction | 1.448 |
| Quantité | 250 g |
| Numéro UN | UN1224 |
| Beilstein | 1742230 |
| Poids de la formule | 126.2 |
| Afficher plus |