Learn More
3-Octen-2-one, TRC
Code produit 30422133
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30422133 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30422133 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO4560051G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Octen-2-one
CAS 1669-44-9
Formule moléculaire C8H14O
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C8H14O/c1-3-4-5-6-7-8(2)9/h6-7H,3-5H2,1-2H3
SMILES O=C(C=CCCCC)C
Nom IUPAC oct-3-en-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 126.2
Poids de la formule 126.1045