Learn More
3-octylthiophène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10309120 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10309120 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10309120 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 296140100
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 65016-62-8 | Molecular Formula: C12H20S | Molecular Weight: 196.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 65016-62-8
Numéro MDL MFCD00085281
Clé InChI WQYWXQCOYRZFAV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-n-octylthiophene, thiophene, 3-octyl, acmc-1bfcd, 3-octylthiophene, ksc491i4b, bidd:gt0691
CID PubChem 566852
Nom IUPAC 3-octylthiophène
SMILES CCCCCCCCC1=CSC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Octylthiophene
Note relative au nom 94%
% min. CAS 92.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9100g/mL
Point d’ébullition 106°C to 107°C (3.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C12H20S
Indice de réfraction 1.4870 to 1.492
Quantité 10 g
Gravité spécifique 0.91
Poids moléculaire (g/mol) 196.36
Poids de la formule 196.36
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Octylthiophene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.