Learn More
3-Oxetanol 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15494318
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15494318 5 g 5g
15484318 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15494318 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H57928.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7748-36-9 | C3H6O2 | 74.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7748-36-9
Formule moléculaire C3H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 74.08
Numéro MDL MFCD09056790
Clé InChI QMLWSAXEQSBAAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-hydroxyoxetane, 3-oxetanol, 1,3-epoxy-2-propanol, oxetane-3-ol, 3-hydroxy-oxetane, 3-hydroxy oxetane, pubchem17367, ksc380k3t, 1,3-epoxypropan-2-ol
CID PubChem 9942117
Nom IUPAC Oxétane-3-ol
SMILES OC1COC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Oxetanol
Densité 1.167
Point d’ébullition 153°C
Point d’éclair 87°C (189°F)
Indice de réfraction 1.438
Quantité 5 g
Poids de la formule 74.08
Pourcentage de pureté 95%