Learn More
3-oxetanone, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15494258
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15494258 5 g 5g
15484258 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15494258 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H57870.06
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 6704-31-0 | C3H4O2 | 72.063 g/mol
3-Oxetanone is used as a starting material for the preparation of other oxetanes compounds, which are of pharmacological interest. It is also considered as an object for theoretical studies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-oxétanone est utilisé comme matériau de départ pour la préparation d’autres composés oxétanes, qui présentent un intérêt pharmacologique. Il est également considéré comme un objet pour les études théoriques.
Solubilité
Miscible avec tétrahydrofurane.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts. Sensible à la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6704-31-0
Formule moléculaire C3H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 72.063
Numéro MDL MFCD09263255
Clé InChI ROADCYAOHVSOLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-oxetanone, 1,3-epoxy-2-propanone, 3-oxooxetane, oxetane-3-one, oxetan-3-on, 1,3-epoxypropanone, pubchem15880, 3-oxentanone, acmc-209nxj, ksc358e8n
CID PubChem 15024254
Nom IUPAC oxétane-3-one
SMILES C1C(=O)CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Oxetanone
Densité 1.124
Point d’ébullition 140°C
Point d’éclair 26°C (79°F)
Indice de réfraction 1.426
Quantité 5 g
Numéro UN UN1993
Informations sur la solubilité Miscible with tetrahydrofuran.
Poids de la formule 72.06
Pourcentage de pureté 95%