Learn More
3-Oxetanyl p-toluènesulfonate, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15434028
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15434028 5 g 5g
15424028 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15434028 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H57569.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 26272-83-3 | Molecular Formula: C10H12O4S | Molecular Weight: 228.262 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26272-83-3
Formule moléculaire C10H12O4S
Poids moléculaire (g/mol) 228.262
Numéro MDL MFCD08544401
Clé InChI UMFWNFVHKAJOSE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-oxetanyl tosylate, toluene-4-sulfonic acid oxetan-3-yl ester, oxetan-3-yl 4-methylbenzene-1-sulfonate, 3-tosyloxy oxetane, 3-tosyloxyoxetane, 3-oxetanyl p-toluenesulfonate, oxetan-3-yl-4-methylbenzenesulfonate, p-toluenesulfonic acid 3-oxetanyl ester, acmc-1cgaz, 3-oxetanol, 3-4-methylbenzenesulfonate
CID PubChem 13153907
Nom IUPAC oxétan-3-yl 4-méthylbenzènesulfonate
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OC2COC2
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Oxetanyl p-toluenesulfonate
Densité 1.34
Point d’ébullition 372°C
Point d’éclair 179°C (354°F)
Quantité 5 g
Poids de la formule 228.27
Pourcentage de pureté 96%