Learn More
3-oxo-1-phényl-3-(2'-hydroxy-5-benzyloxyphényl)propène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Oxo-1-phenyl-3-(2'-hydroxy-5-benzyloxyphenyl)propene |
| CAS | 872131-45-8 |
| Formule moléculaire | C22 H18 O3 |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C22H18O3/c23-21(13-11-17-7-3-1-4-8-17)20-15-19(12-14-22(20)24)25-16-18-9-5-2-6-10-18/h1-15,24H,16H2/b13-11+ |
| SMILES | Oc1ccc(OCc2ccccc2)cc1C(=O)\C=C\c3ccccc3 |
| Nom IUPAC | (E)-1-(2-hydroxy-5-phénylméthoxyphényl)-3-phénylprop-2-én-1-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 330.38 |
| Poids de la formule | 330.1256 |