Learn More
3-Oxo-2,3-dihydro-4H-1,4-benzoxazine-4-acide acétique, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11419410
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11419410 250 mg 250mg
11429410 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11419410 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50275.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 26494-55-3
Formule moléculaire C10H9NO4
Poids moléculaire (g/mol) 207.185
Numéro MDL MFCD00269587
Clé InChI POGLODLVBYOXAO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-oxo-2,3-dihydro-4h-1,4-benzoxazin-4-yl acetic acid, 2-3-oxo-2h-benzo b 1,4 oxazin-4 3h-yl acetic acid, 2-3-oxo-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazin-4-yl acetic acid, 3-oxo-2h-1,4-benzoxazin-4-yl acetic acid, acmc-1cmvy, 2-3-oxo-1,4-benzoxazin-4-yl acetic acid, 4-carboxymethyl-2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 2-3-oxo-2h-benzo e 1,4-oxazin-4-yl acetic acid, 2,3-dihydro-3-oxo-4h-1,4-benzoxazine-4-acetic acid, 3-oxo-2,3-dihydro-4h-1,4-benzoxazine-4-acetic acid
CID PubChem 2735705
Nom IUPAC Acide 2-(3-oxo-1,4-benzoxazin-4-yl)acétique
SMILES C1C(=O)N(C2=CC=CC=C2O1)CC(=O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Oxo-2,3-dihydro-4H-1,4-benzoxazine-4-acetic acid
Quantité 250 mg
Poids de la formule 207.19
Pourcentage de pureté 98%