Learn More
3-oxo-3-(2-thiényl)propionitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11444293
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11444293 25 g 25g
11424293 1 g 1g
11434293 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11444293 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10911.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 33898-90-7 | C7H5NOS | 151.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 33898-90-7
Formule moléculaire C7H5NOS
Poids moléculaire (g/mol) 151.18
Numéro MDL MFCD00052586
Clé InChI XWWUQBHVRILEPB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-thenoylacetonitrile, 3-oxo-3-thiophen-2-yl propanenitrile, 3-oxo-3-2-thienyl propanenitrile, 3-oxo-3-2-thienyl propionitrile, 2-thiophene-2-carbonyl acetonitrile, 3-oxo-3-thiophen-2-yl-propionitrile, 3-2-thienyl-3-oxopropanenitrile, pubchem8372, then-2-oylacetonitrile, acmc-1csfg
CID PubChem 141853
Nom IUPAC 3-oxo-3-thiophène-2-ylpropanenitrile
SMILES O=C(CC#N)C1=CC=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Oxo-3- (2-thienyl)propionitrile
Point de fusion 132°C to 136°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 111990
Poids de la formule 151.19
Pourcentage de pureté 98%