Learn More
3-Oxo-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine-6-carboxylique, TRC
Code produit 30382058
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30382058 500 mg
30379999 50 mg
30373697 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30382058 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE588758500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 134997-87-8
Formule moléculaire C9H7NO4
Poids moléculaire (g/mol) 193.16
Synonyme 3,4-Dihydro-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine-6-carboxylic Acid, 3-Hydroxy-2H-1,4-benzoxazine-6-carboxylic Acid, 3-Oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6-carboxylic Acid, 3-Oxo-3,4-dihydro-2H-benzo[1,4]oxazine-6-carboxylic Acid, 3-Oxo-4H-1,4-benzoxazine-6-carboxylic Acid
Nom IUPAC acide 3-oxo-4H-1,4-benzoxazine-6-carboxylique
SMILES OC(=O)c1ccc2OCC(=O)Nc2c1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Oxo-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine-6-carboxylic Acid
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H7NO4/c11-8-4-14-7-2-1-5(9(12)13)3-6(7)10-8/h1-3H,4H2,(H,10,11)(H,12,13)
Poids de la formule 193.0375