Learn More
Acide 3-oxo-4-aza-5α-androstane-17β-carboxylique, TRC
Product Code. 30425411
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Unit Size:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30425411 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30425411 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCO8695001G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Oxo-4-aza-5alpha-androstane-17beta-carboxylic Acid
CAS 103335-55-3
Formule moléculaire C19 H29 N O3
Quantité 1 g
Synonyme 1H-Indeno[5,4-f]quinoline-7-carboxylic acid','hexadecahydro-4a,6a-dimethyl-2-oxo-','(4aR,4bS,6aS,7S,9aS,9bS,11aR)-, 4-Azaandrostane-17-carboxylic acid','3-oxo-','(5α,17β)-, (4aR,4bS,6aS,7S,9aS,9bS,11aR)-Hexadecahydro-4a,6a-dimethyl-2-oxo-1H-indeno[5,4-f]quinoline-7-carboxylic acid, (5α,17β)-3-Oxo-4-aza-5α-androstane-17-carboxylic acid, (5α,17β)-3-Oxo-4-azaandrostane-17-carboxylic acid, 1H-Indeno[5,4-f]quinoline-7-carboxylic acid','hexadecahydro-4a,6a-dimethyl-2-oxo-','[4aR-(4aα,4bβ,6aα,7α,9aβ,9bα,11aβ)]-, 3-Oxo-4-aza-5α-androstan-17β-carboxylic acid, 3-Oxo-4-aza-5α-androstane-17-carboxylic acid, 3-Oxo-4-aza-5α-androstane-17β-carboxylic acid, 4-Aza-3-oxo-5α-androstane-17β-carboxylic acid, 4-Aza-3-oxo-androstane-17β-carboxylic acid
Formule InChI InChI=1S/C19H29NO3/c1-18-9-7-13-11(12(18)4-5-14(18)17(22)23)3-6-15-19(13,2)10-8-16(21)20-15/h11-15H,3-10H2,1-2H3,(H,20,21)(H,22,23)/t11-,12-,13-,14+,15+,18-,19+/m0/s1
SMILES C[C@]12CCC(=O)N[C@@H]1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@H](C(=O)O)[C@@]4(C)CC[C@H]23
Nom IUPAC Acide (1S,3aS,3bS,5aR,9aR,9bS,11aS)-9a,11a-diméthyl-7-oxo-1,2,3,3a,3b,4,5,5a,6,8,9,9b,10,11-tétradécahydroindéno[5,4-f]quinoléine-1-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 319.44
Poids de la formule 319.2147