Learn More
Acide3-xocyclobutanecarboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15482119
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15482119 25 g 25g
15472119 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15482119 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64774.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 23761-23-1 | C5H6O3 | 114.10 g/mol
Useful intermediate for pharmaceutical, organic synthesis and organic light-emitting diode(OLED).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Intermédiaire utile pour la synthèse pharmaceutique, organique et les diodes électroluminescentes organiques (OLED).
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23761-23-1
Formule moléculaire C5H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 114.10
Numéro MDL MFCD00100900
Clé InChI IENOFRJPUPTEMI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-oxocyclobutanecarboxylic acid, 3-oxo-cyclobutanecarboxylic acid, cyclobutanecarboxylic acid, 3-oxo, 3-oxo-cyclobutanecarboxylicacid, 1-carboxy-3-oxocyclobutane, 3-oxocyclobutyl carboxylic acid, 3-oxocyclobutanecarboxylicacid, pubchem14220, acmc-1cak7, ksc201q6h
CID PubChem 4913358
Nom IUPAC Acide 3-oxocyclobutane-1-carboxylique
SMILES OC(=O)C1CC(=O)C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Oxocyclobutanecarboxylic acid
Point de fusion 69°C to 70°C
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Beilstein 2078401
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 114.1
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide