Learn More
Acide 3-oxocyclopentanecarboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Oxocyclopentanecarboxylic acid |
| CAS | 98-78-2 |
| Point de fusion | 59°C to 62°C |
| Formule moléculaire | C6H8O3 |
| Numéro MDL | MFCD01320173 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 3-oxocyclopentanecarboxylic acid, 3-oxo-cyclopentane-carboxylic acid, 3-oxo cyclopentane 1-carboxylic acid, 3-oxo-1-cyclopentanecarboxylic acid, cyclopentanecarboxylic acid, 3-oxo, 3-carboxycyclopentanone, cyclopentanone-3-carboxylic acid, 3-oxo-cyclopentanecarboxylic acid, 3-ketocyclopentanecarboxylic acid, 3-cyclopentanone-1 r-carboxylic acid |
| Clé InChI | RDSNBKRWKBMPOP-UHFFFAOYNA-N |
| SMILES | OC(=O)C1CCC(=O)C1 |
| Nom IUPAC | 3-oxocyclopentane-1-carboxylic acid |
| Afficher plus |