Learn More
3-Oxotétrahydrofurane, TRC
Code produit 30417470
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30417470 500 mg -
30423489 1 g -
30425853 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30417470 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO870480500MG
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22929-52-8
Formule moléculaire C4 H6 O2
Poids moléculaire (g/mol) 86.09
Synonyme 4,5-Dihydro-3(2H)-furanone, Dihydro-3(2H)-furanone, Dihydrofuran-3-one, Oxolan-3-one
Nom IUPAC oxolan-3-one
SMILES O=C1CCOC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Oxotetrahydrofuran
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C4H6O2/c5-4-1-2-6-3-4/h1-3H2
Poids de la formule 86.0368