Learn More
3-(p-Chlorophényl)-3-hydroxyphtalalimidine, TRC
Code produit 30137059
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137059 500 mg 500mg
30132674 100 mg 100mg
17910075 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137059 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC381075500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 956-92-3
Formule moléculaire C14 H10 Cl N O2
Poids moléculaire (g/mol) 259.69
Synonyme 3-(4-Chlorophenyl)-2,3-dihydro-3-hydroxy-1H-isoindol-1-one, C 3/76, Chlorthalidone Impurity J
Nom IUPAC 3-(4-chlorophényl)-3-hydroxy-isoindoline-1-one
SMILES OC1(NC(=O)c2ccccc12)c3ccc(Cl)cc3
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(p-Chlorophenyl)-3-hydroxyphthalimidine
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H10ClNO2/c15-10-7-5-9(6-8-10)14(18)12-4-2-1-3-11(12)13(17)16-14/h1-8,18H,(H,16,17)
Poids de la formule 259.04