Learn More
Terumo™ Seringues Luer-Lock de 50 ml en 3 parties
Code produit 15349067
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
50 ml
Conditionnement:
25 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
15349067 50 ml 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15349067 Fournisseur Terumo™ Code fournisseur 8SS50L1
Quantité Prix
1 39.10€ / 25 pièces
4 37.10€ / 25 pièces
 Article restreint
En stock
Edge
Ajouter au panier
Verrouille la pointe en place avec le Luer-Lock intégré. La seringue Luer-Lock de 50 ml en 3 parties Terumotrade; comprend un corps transparent et des graduations noires en gras pour des mesures précises.
ulliLuer-Lock/liliPointe centrée/liliGraduations : 1 ml/liliStérile/liliEmballage individuel/liliUsage unique/liliSans latex/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Description Graduations noires
Sans latex Oui
Type de produit Usage unique
Jetable Usage unique
Graduations 1 ml
Quantité 25/boîte
Volume (métrique) 50 ml
Type de connexion Luer-Lock mâle
Graduated Oui