Learn More
Terumo™ Seringues à insuline sans latex, à 3 pièces
Code produit 11731566
Change view
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
29 g
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Calibre d’aiguille unitSize
11731566 29 g 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11731566 Fournisseur Terumo™ Code fournisseur 3BS05M2913
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Use these syringes for the aspiration of fluids or sampling blood or other body fluids. Terumo™ 3-Part Latex Free Insulin Syringes feature a unique double beveled design for greater patient comfort.
  • Ultra-sharp needles
  • Contain no components made of natural rubber or latex
  • Clear barrels
  • Bold, precise scale markings
  • Smooth plunger action
  • Tamper evident peel packs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Calibre d’aiguille 29 g
Sans latex Oui
Longueur (métrique) 12 mm
Type de produit Seringue à insuline
Quantité Boîte de 100
Volume (métrique) 0.5 ml