Learn More
TERUMO Seringues à 3 composants
Code produit 17142714
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 mL
3 mL
5 mL
10 mL
30 mL
Type de connexion:
Embout Luer, excentrique
Raccord Luer-Lock concentrique
Raccord Luer-Slip centré
Raccord Luer-Slip concentrique
Conditionnement:
100 pièces
25 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Type de connexion Conditionnement
17142714 1 mL Raccord Luer-Slip concentrique 100 pièces
17152714 3 mL Raccord Luer-Lock concentrique 100 pièces
17162714 3 mL Raccord Luer-Slip centré 100 pièces
17102724 5 mL Raccord Luer-Slip concentrique 100 pièces
17705049 10 mL Embout Luer, excentrique 100 pièces
16207060 30 mL Raccord Luer-Slip concentrique 25 pièces
16217060 30 mL Raccord Luer-Lock concentrique 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 17142714 Fournisseur TERUMO Code fournisseur 8MDSS01SE
Quantité Prix
1 19.65€ / 100 pièces
30 17.70€ / 100 pièces
 Article restreint
En stock
Edge
Ajouter au panier
Siliconisation pour une mobilité optimale du piston
  • Chaque détail est le fruit de la longue expérience de Terumo dans ce domaine, une expérience appréciée par les utilisateurs du monde entier.
  • Siliconisation pour une mobilité optimale du piston
  • Le joint intégré assure une butée ferme et distincte
  • Une échelle graduée claire permet un dosage précis
  • Canon transparent pour la visualisation
  • Poignées ergonomiques pour une prise en main facile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Matériau Polypropylène (cylindre), Polypropylène (piston)
Sans latex Oui
Type de produit Seringue
Jetable Usage unique
Graduations 0.01 mL
Volume (métrique) 1 mL
Type de connexion Raccord Luer-Slip concentrique
Graduated Oui