Learn More
TERUMO Seringues à 3 composants
Code produit 17705049
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 mL
3 mL
5 mL
10 mL
30 mL
Type de connexion:
Embout Luer, excentrique
Raccord Luer-Lock concentrique
Raccord Luer-Slip centré
Raccord Luer-Slip concentrique
Conditionnement:
100 pièces
25 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Type de connexion Conditionnement
17705049 10 mL Embout Luer, excentrique 100 pièces
17142714 1 mL Raccord Luer-Slip concentrique 100 pièces
17152714 3 mL Raccord Luer-Lock concentrique 100 pièces
17162714 3 mL Raccord Luer-Slip centré 100 pièces
17102724 5 mL Raccord Luer-Slip concentrique 100 pièces
16207060 30 mL Raccord Luer-Slip concentrique 25 pièces
16217060 30 mL Raccord Luer-Lock concentrique 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 17705049 Fournisseur TERUMO Code fournisseur 8MDSS10ESE
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Siliconisation pour une mobilité optimale du piston
  • Chaque détail est le fruit de la longue expérience de Terumo dans ce domaine, une expérience appréciée par les utilisateurs du monde entier.
  • Siliconisation pour une mobilité optimale du piston
  • Le joint intégré assure une butée ferme et distincte
  • Une échelle graduée claire permet un dosage précis
  • Canon transparent pour la visualisation
  • Poignées ergonomiques pour une prise en main facile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Matériau Polypropylène (cylindre), Polypropylène (piston)
Calibre d’aiguille Aiguille non comprise
Sans latex Oui
Type de produit Seringue
Jetable Usage unique
Graduations 0.2 mL
Volume (métrique) 10 mL
À utiliser avec (équipement) Aiguille hypodermique
Type de connexion Embout Luer, excentrique
Graduated Oui