Learn More
TERUMO Seringues à 3 compartiments avec aiguille
Code produit 17112724
Modifier l'affichage
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
20 G
21 G
22 G
23 G
25 G
27 G
Longueur (métrique):
13 mm
16 mm
25 mm
28 mm
32 mm
38 mm
Volume (métrique):
1 mL
3 mL
5 mL
10 mL
Conditionnement:
100 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Calibre d’aiguille Longueur (métrique) Volume (métrique) unitSize
17112724 20 G 38 mm 10 mL 100 pièces
17865522 27 G 13 mm 1 mL 100 pièces
17735039 21 G 16 mm 3 mL 100 pièces
17745039 21 G 25 mm 3 mL 100 pièces
17755039 21 G 38 mm 3 mL 100 pièces
17765039 22 G 28 mm 3 mL 100 pièces
17775039 23 G 25 mm 3 mL 100 pièces
17785039 23 G 32 mm 3 mL 100 pièces
17795039 25 G 16 mm 3 mL 100 pièces
17172714 21 G 38 mm 5 mL 100 pièces
17182714 22 G 38 mm 5 mL 100 pièces
17192714 23 G 32 mm 5 mL 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 17112724 Fournisseur TERUMO Code fournisseur 8MDSS10S2038E
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Aiguille hypodermique stérile pré-connectée à usage unique
  • Chaque détail est le résultat de Terumo Une longue expérience dans ce domaine, appréciée par les utilisateurs du monde entier.
  • Seringue stérile en 3 parties à usage unique pré-connectée avec une aiguille hypodermique stérile (1 - 10 mL, 21 - 27 G)
  • Conception biseautée ultra-tranchante pour une pénétration facile
  • Revêtement en silicone de haute qualité pour un mouvement fluide de l'aiguille
  • Butée double robuste pour empêcher le retrait accidentel du piston et le déversement du médicament
  • Le joint à double contact empêche les fuites.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Matériau Polypropylène (cylindre), Polypropylène (piston)
Calibre d’aiguille 20 G
Sans latex Oui
Longueur (métrique) 38 mm
Type de produit Seringue avec aiguille
Jetable Usage unique
Graduations 0.2 mL
Volume (métrique) 10 mL
Type de connexion Raccord Luer-Slip centré
Graduated Oui