Learn More
3-(Pentafluorothio)benzamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15467367
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15467367 5 g 5g
15457367 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15467367 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H34421.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1240257-83-3
Formule moléculaire C7H6F5NOS
Poids moléculaire (g/mol) 247.18
Numéro MDL MFCD16652410
Clé InChI YLMGGQIZDXTBKX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-pentafluorosulfur benzamide, 3-pentafluoro-??-sulfanyl benzamide, 3-pentafluorothio benzamide
CID PubChem 66523450
SMILES NC(=O)C1=CC(=CC=C1)S(F)(F)(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Pentafluorothio)benzamide
Quantité 5 g
Nom IUPAC 3-(pentafluoro-λ⁶-sulfanyl)benzamide
Poids de la formule 247.18
Pourcentage de pureté 97%