Learn More
3-(pentafluorothio)chlorure de benzènesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15426667
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15426667 1 g 1g
15498645 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15426667 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33799.03
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1211520-62-5
Formule moléculaire C6H4ClF5O2S2
Poids moléculaire (g/mol) 302.658
Numéro MDL MFCD16652436
Clé InChI NNEKBNJEZZMVHF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-pentafluorosulfur benzenesulfonyl chloride, 3-pentafluorothio benzenesulfonyl chloride, 3-pentafluoro-??-sulfanyl benzenesulfonyl chloride, 3-pentafluoro-??-sulfanyl benzene-1-sulfonyl chloride, 3-pentafluoro-lambda-sulfanyl benzene-1-sulfonyl chloride
CID PubChem 66523442
Nom IUPAC Chlorure de 3-(pentafluoro-λ}6}-sulfanyl)benzènesulfonyle
SMILES C1=CC(=CC(=C1)S(F)(F)(F)(F)F)S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Pentafluorothio)benzenesulfonyl chloride
Quantité 1 g
Numéro UN UN3261
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 302.66
Pourcentage de pureté 97%