Learn More
Acide 3-(pentafluorothio)phénylacétique, 97 %
Code produit 15407247
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15407247 1 g 1g
15417247 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15407247 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H34302.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1211578-68-5
Formule moléculaire C8H7F5O2S
Poids moléculaire (g/mol) 262.194
Numéro MDL MFCD16652414
Clé InChI MUXKXZMWGCIFAW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-pentafluorosulfur phenylacetic acid, 3-pentafluoro-??-sulfanyl phenyl acetic acid, 3-pentafluorothio phenylacetic acid
CID PubChem 66523455
Nom IUPAC Acide 2-[3-(pentafluoro-λ[6}-sulfanyl)phényl]acétique
SMILES C1=CC(=CC(=C1)S(F)(F)(F)(F)F)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Pentafluorothio)phenylacetic acid
Quantité 1 g
Poids de la formule 262.19
Pourcentage de pureté 97%