Learn More
3-pentanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10477710 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10477710 25 g Flacon en verre 25g
10193270 100 g Flacon en verre 100g
10735241 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10477710 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 129990250
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 584-02-1 | C5H12O | 88.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 584-02-1
Formule moléculaire C5H12O
Poids moléculaire (g/mol) 88.15
Numéro MDL MFCD00004574
Clé InChI AQIXEPGDORPWBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-pentanol, diethyl carbinol, sec-pentanol, pentanol-3, 3-pentyl alcohol, 3-hydroxypentane, unii-x4elc182i5, 1-ethyl-1-propanol, c2h5 2choh, isoamyl alcohol primary/secondary
CID PubChem 11428
ChEBI CHEBI:77519
Nom IUPAC pentan-3-ol
SMILES CCC(CC)O
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Pentanol
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -75°C
Couleur Incolore
Densité 0.8150g/mL
Point d’ébullition 114°C to 116°C
Point d’éclair 30°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C2H5CH(OH)C2H5
Indice de réfraction 1.4090 to 1.411
Quantité 25 g
Beilstein 01, 385
Merck Index 15, 7232
Gravité spécifique 0.815
Informations sur la solubilité Solubility in water: 5.5g/100mL (30°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 88.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Pentanol
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.