Learn More
3-Pentanone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Pentanone |
| CAS | 96-22-0 |
| Formule moléculaire | C5 H10 O |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 3-Pentanone, DEK, Diethyl ketone, Dimethylacetone, Ethyl ketone, Metacetone, Methacetone, NSC 8653, Propione, ZED 2EK, Pentan-3-one |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H10O/c1-3-5(6)4-2/h3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCC(=O)CC |
| Nom IUPAC | pentan-3-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 86.13 |
| Poids de la formule | 86.0732 |