Learn More
3-penten-2-one, 70 %, technique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10861851 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10861851 1 g Flacon en verre 1g
10179629 5 g Flacon en verre 5g
10068269 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10861851 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 163290010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 625-33-2 | C5H8O | 84.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 625-33-2
Formule moléculaire C5H8O
Poids moléculaire (g/mol) 84.12
Numéro MDL MFCD00009290
Clé InChI LABTWGUMFABVFG-ONEGZZNKSA-N
Synonyme z-pent-3-en-2-one, unii-w8xx21whyc, z-3-penten-2-one, w8xx21whyc, 3-penten-2-one, 3z-pent-3-en-2-one, 3-penten-2-one, z, cis-3-penten-2-one, 3-penten-2-one, cis
CID PubChem 637920
Nom IUPAC (E)-pent-3-en-2-one
SMILES CC=CC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Penten-2-one
% min. CAS 65.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 0.8600g/mL
Point d’ébullition 121.0°C to 124.0°C
Point d’éclair 21°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 70% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH=CHCOCH3
Indice de réfraction 1.4405
Quantité 1 g
Beilstein 01,732
Fieser 02,306; 03,218; 04,371
Gravité spécifique 0.86
Poids de la formule 84.12
Pourcentage de pureté 70%
Qualité Technique
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Penten-2-one, 70%, Technical Grade
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.