Learn More
3-Penten-2-one, TRC
Code produit 30179590
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30179590 5 g 5g
30179345 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30179590 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP2377905G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 625-33-2
Formule moléculaire C5H8O
Poids moléculaire (g/mol) 84.12
Synonyme 2-Oxo-3-pentene, 2-Penten-4-one, Ethylideneacetone, Methyl 1-Propenyl Ketone, Methyl Propenyl Ketone, NSC 61468
SMILES CC(/C=C/C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Penten-2-one
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C5H8O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H,1-2H3/b4-3+