Learn More
3-Pentyn-,1-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Pentyn-1-ol |
| Densité | 0.912 |
| Point d’ébullition | 154°C to 157°C |
| Point d’éclair | 54°C (129°F) |
| Odeur | Recognizable |
| Formule linéaire | CH3C≡CCH2CH2OH |
| Indice de réfraction | 1.456 |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | UN1987 |
| Beilstein | 1735967 |
| Afficher plus |